Tisk…
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR308161-1G OR308161-5G
APOSOR308161-1GEA 734 CZK
APOSOR308161-1G APOSOR308161-5G
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid 95%
(R)-4-(tert-Butoxycarbonyl)morpholine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₅
Bod tání: 181 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD04114909
CAS číslo: 869681-70-9