Tisk…
(S)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (3S)-3-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate
OR308157-1G OR308157-5G
APOSOR308157-1GEA 870 CZK
APOSOR308157-1G APOSOR308157-5G
(S)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
(S)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06799478
CAS číslo: 714971-28-5