Tisk…
(R)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-4-Boc-(3-Hydroxymethyl)morpholine, tert-Butyl (3R)-3-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate
OR308156-5G
APOSOR308156-5GEA 3770 CZK
APOSOR308156-5G
(R)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
(R)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,2600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06799477
CAS číslo: 215917-99-0