Tisk…
Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR308153-1G OR308153-5G OR308153-250MG
APOSOR308153-1GEA 705 CZK
APOSOR308153-1G APOSOR308153-5G APOSOR308153-250MG
Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₀ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410629
CAS číslo: 878010-24-3