Tisk…
(R)-tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR308148-1G OR308148-5G
APOSOR308148-1GEA 612 CZK
APOSOR308148-1G APOSOR308148-5G
(R)-tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate 95+%
(R)-tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09260605
CAS číslo: 135065-71-3