Tisk…
(R)-tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3R)-3-(Methylamino)pyrrolidine, 3-BOC protected
OR308136-1G OR308136-5G
APOSOR308136-1GEA 622 CZK
APOSOR308136-1G APOSOR308136-5G
(R)-tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
(R)-tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.2800 g/mol
Bod varu: 268 °C
Bod tání: 30…35 °C
Hustota: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 116 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09263387
CAS číslo: 392338-15-7