tert-Butyl methyl(piperidin-4-ylmethyl)carbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR308129-1G
OR308129-5G
APOSOR308129-1GEA
5290
CZK
APOSOR308129-1G
APOSOR308129-5G
tert-Butyl methyl(piperidin-4-ylmethyl)carbamate
tert-Butyl methyl(piperidin-4-ylmethyl)carbamate
Vzorec:
C₁₂H₂₄N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06800387 CAS číslo: 138022-04-5 |