Tisk…
tert-Butyl methyl(piperidin-3-yl)carbamate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR308128-1G OR308128-5G
APOSOR308128-1GEA 2240 CZK
APOSOR308128-1G APOSOR308128-5G
tert-Butyl methyl(piperidin-3-yl)carbamate 97%
tert-Butyl methyl(piperidin-3-yl)carbamate
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06656642
CAS číslo: 172478-01-2