Tisk…
(R)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR308127-1G OR308127-250MG
APOSOR308127-1GEA 0 CZK
APOSOR308127-1G APOSOR308127-250MG
(R)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
(R)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09910295
CAS číslo: 1212377-10-0