Tisk…
(S)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR308126-1G OR308126-250MG
APOSOR308126-1GEA 1700 CZK
APOSOR308126-1G APOSOR308126-250MG
(S)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
(S)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂ClNO₂
MW: 153,6073 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12547468
CAS číslo: 218594-79-7