Tisk…
4-Methylpiperidin-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR308124-1G OR308124-5G
APOSOR308124-1GEA 695 CZK
APOSOR308124-1G APOSOR308124-5G
4-Methylpiperidin-4-ol
4-Methylpiperidin-4-ol
Vzorec: C₆H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100993
CAS číslo: 3970-68-1
UN: 3263
ADR: 8,III