Tisk…
tert-Butyl n-(3-methylpiperidin-3-yl)carbamate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl (3-methylpiperidin-3-yl)carbamate, 3-Amino-3-methylpiperidine, 3-BOC protected
OR308123-1G OR308123-5G
APOSOR308123-1GEA 1660 CZK
APOSOR308123-1G APOSOR308123-5G
tert-Butyl n-(3-methylpiperidin-3-yl)carbamate 97%
tert-Butyl n-(3-methylpiperidin-3-yl)carbamate
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214.305 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13194151
CAS číslo: 169750-96-3