Tisk…
1-Boc-4-amino-4-methylpiperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR308122-1G OR308122-5G
APOSOR308122-1GEA 2980 CZK
APOSOR308122-1G APOSOR308122-5G
1-Boc-4-amino-4-methylpiperidine
1-Boc-4-amino-4-methylpiperidine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03265497
CAS číslo: 343788-69-2