Tisk…
tert-Butyl (4-methylpiperidin-4-yl)carbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-butyl N-(4-methylpiperidin-4-yl)carbamate
OR308121-5G
APOSOR308121-5GEA 1990 CZK
APOSOR308121-5G
tert-Butyl (4-methylpiperidin-4-yl)carbamate
tert-Butyl (4-methylpiperidin-4-yl)carbamate
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,3100 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08703167
CAS číslo: 163271-08-7