Tisk…
2,7-Diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR308113-1G OR308113-5G
APOSOR308113-1GEA 857 CZK
APOSOR308113-1G APOSOR308113-5G
2,7-Diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
2,7-Diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Vzorec: C₁₂H₂₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834803
CAS číslo: 236406-55-6