Tisk…
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR308111-100MG OR308111-1G OR308111-250MG
APOSOR308111-100MGEA 1660 CZK
APOSOR308111-100MG APOSOR308111-1G APOSOR308111-250MG
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
Vzorec: C₁₁H₂₀N₂O₂
MW: 212,29 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234738
CAS číslo: 885270-86-0