Tisk…
4-Phenyl-tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Phenyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
OR30811-1G OR30811-250MG
APOSOR30811-1GEA 3310 CZK
APOSOR30811-1G APOSOR30811-250MG
4-Phenyl-tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid
4-Phenyl-tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085758
CAS číslo: 182491-21-0