Tisk…
2-Azaspiro[3.3]heptane-2,6-dicarboxylic acid-2-tert-butyl ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR308108-1G OR308108-250MG
APOSOR308108-1GEA 17000 CZK
APOSOR308108-1G APOSOR308108-250MG
2-Azaspiro[3.3]heptane-2,6-dicarboxylic acid-2-tert-butyl ester 97%
2-Azaspiro[3.3]heptane-2,6-dicarboxylic acid-2-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₂H₁₉NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17016194
CAS číslo: 1211526-53-2