Tisk…
cis-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR308102-1G OR308102-5G OR308102-25G
APOSOR308102-1GEA 695 CZK
APOSOR308102-1G APOSOR308102-5G APOSOR308102-25G
cis-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate 97%
cis-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Vzorec: C₉H₁₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09038208
CAS číslo: 389890-43-1