3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR308101-1G
OR308101-5G
APOSOR308101-1GEA
1070
CZK
APOSOR308101-1G
APOSOR308101-5G
3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Vzorec:
C₅H₈O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08705859 CAS číslo: 194788-10-8 |