Tisk…
Ethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 3-hydroxycyclobutanecarboxylate
OR308100-1G OR308100-5G OR308100-25G
APOSOR308100-1GEA 1240 CZK
APOSOR308100-1G APOSOR308100-5G APOSOR308100-25G
Ethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate 95%
Ethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Vzorec: C₇H₁₂O₃
MW: 144.17 g/mol
Bod varu: 120 °C/10mmHg
Hustota: 1.0727 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09758972
CAS číslo: 17205-02-6