Tisk…
3-Bromophenyl isothiocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Bromo-3-isothiocyanatobenzene
OR3081-25G OR3081-5G OR3081-100G
APOSOR3081-25GEA 4140 CZK
APOSOR3081-25G APOSOR3081-5G APOSOR3081-100G
3-Bromophenyl isothiocyanate 97%
3-Bromophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₄BrNS
MW: 214.09
Bod varu: 256 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004803
CAS číslo: 2131-59-1
UN: 3335
ADR: 9 III