Tisk…
3-Aminocyclobutanone hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR308095-10G OR308095-5G
APOSOR308095-10GEA 4860 CZK
APOSOR308095-10G APOSOR308095-5G
3-Aminocyclobutanone hydrochloride 97%
3-Aminocyclobutanone hydrochloride
Vzorec: C₄H₈ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12923220
CAS číslo: 1035374-20-9