Tisk…
cis tert-Butyl N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: cis-tert-Butyl 3-aminocyclobutanecarbamate
OR308090-100MG OR308090-1G OR308090-250MG
APOSOR308090-100MGEA 2570 CZK
APOSOR308090-100MG APOSOR308090-1G APOSOR308090-250MG
cis tert-Butyl N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
cis-tert-Butyl-N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
Bod tání: 111…112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11099896
CAS číslo: 1212395-34-0