Tisk…
Cyclobutylmethanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR308087-1G OR308087-5G
APOSOR308087-1GEA 622 CZK
APOSOR308087-1G APOSOR308087-5G
Cyclobutylmethanamine hydrochloride
Cyclobutylmethanamine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00034952
CAS číslo: 5454-82-0