Tisk…
6-Quinazolinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Quinazoline-6-carboxylic acid
OR308084-100MG OR308084-250MG
APOSOR308084-100MGEA 6290 CZK
APOSOR308084-100MG APOSOR308084-250MG
6-Quinazolinecarboxylic acid
6-Quinazolinecarboxylic acid
Vzorec: C₉H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520386
CAS číslo: 676326-53-7