Tisk…
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR308082-1G OR308082-500MG OR308082-5G
APOSOR308082-1GEA 20670 CZK
APOSOR308082-1G APOSOR308082-500MG APOSOR308082-5G
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-4-carboxylic acid 97%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18803553
CAS číslo: 933728-33-7