Tisk…
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-6-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR308081-1G OR308081-5G
APOSOR308081-1GEA 3190 CZK
APOSOR308081-1G APOSOR308081-5G
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-6-carboxylic acid
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-6-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07376943
CAS číslo: 933708-92-0