Tisk…
Imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR308080-1G OR308080-250MG OR308080-5G
APOSOR308080-1GEA 21100 CZK
APOSOR308080-1G APOSOR308080-250MG APOSOR308080-5G
Imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid 98%
Imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044772
CAS číslo: 769109-13-9