7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR308079-1G
OR308079-250MG
APOSOR308079-1GEA
4200
CZK
APOSOR308079-1G
APOSOR308079-250MG
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carboxylic acid
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₇H₅N₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13193623 CAS číslo: 1005206-17-6 |