Tisk…
(R)-1-Boc-2-(Hydroxymethyl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl (2R)-2-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate
OR308074-5G
APOSOR308074-5GEA 5460 CZK
APOSOR308074-5G
(R)-1-Boc-2-(Hydroxymethyl)piperazine
(R)-1-Boc-2-(Hydroxymethyl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₃
MW: 216,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772092
CAS číslo: 169448-87-7