Tisk…
(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-1-Boc-2-(Hydroxymethyl)piperazine, (2S)-2-(Hydroxymethyl)piperazine, N1-BOC protected
OR308073-1G OR308073-5G
APOSOR308073-1GEA 3770 CZK
APOSOR308073-1G APOSOR308073-5G
(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₃
MW: 216.2800 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772093
CAS číslo: 1030377-21-9