Tisk…
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-tert-Butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
OR308069-1G OR308069-5G OR308069-25G
APOSOR308069-1GEA 1490 CZK
APOSOR308069-1G APOSOR308069-5G APOSOR308069-25G
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl-3-methylpiperazine-1,3-dicarboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₀N₂O₄
Bod tání: 159…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632465
CAS číslo: 129799-08-2