(S)-1-tert-Butyl-2-methyl piperazine-1,2-dicarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(S)-1-tert-Butyl 2-methyl piperazine-1,2-dicarboxylate
OR308067-1G
OR308067-5G
APOSOR308067-1GEA
2780
CZK
APOSOR308067-1G
APOSOR308067-5G
(S)-1-tert-Butyl-2-methyl piperazine-1,2-dicarboxylate
(S)-1-tert-Butyl-2-methylpiperazine-1,2-dicarboxylate
Vzorec:
C₁₁H₂₀N₂O₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115328 CAS číslo: 796096-64-5 |