Tisk…
1H-Indazole-7-boronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
OR308056-1G OR308056-250MG
APOSOR308056-1GEA 2440 CZK
APOSOR308056-1G APOSOR308056-250MG
1H-Indazole-7-boronic acid pinacol ester 97%
1H-Indazole-7-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₇BN₂O₂
MW: 244,0973 g/mol
Bod tání: 180…184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059264
CAS číslo: 915411-02-8