Tisk…
1H-Indazole-4-boronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR308052-1G OR308052-5G
APOSOR308052-1GEA 655 CZK
APOSOR308052-1G APOSOR308052-5G
1H-Indazole-4-boronic acid pinacol ester
1H-Indazole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Bod tání: 139…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059267
CAS číslo: 885618-33-7