Tisk…
3-Bromo-4-chloro-7-azaindole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR308047-1G OR308047-5G OR308047-25G
APOSOR308047-1GEA 695 CZK
APOSOR308047-1G APOSOR308047-5G APOSOR308047-25G
3-Bromo-4-chloro-7-azaindole
3-Bromo-4-chloro-7-azaindole
Vzorec: C7H4BrClN2
Bod tání: 214…215 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09880132
CAS číslo: 1000340-39-5