Tisk…
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR308043-1G OR308043-250MG OR308043-5G
APOSOR308043-1GEA 2730 CZK
APOSOR308043-1G APOSOR308043-250MG APOSOR308043-5G
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅BrN₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09965908
CAS číslo: 849068-61-7