Tisk…
6-Amino-1,3-benzoxazol-2(3H)-one 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Amino-2-hydroxybenzoxazole, 6-Amino-2-benzoxazolone, 6-Amino-2-benzoxazolinone
OR30804-5G
APOSOR30804-5GEA 6720 CZK
APOSOR30804-5G
6-Amino-1,3-benzoxazol-2(3H)-one 96%
6-Amino-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Vzorec: C₇H₆N₂O₂
MW: 150,14 g/mol
Bod tání: 199…204 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463899
CAS číslo: 22876-17-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III