Tisk…
5-Amino-7-azaindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine
OR308039-1G OR308039-5G
APOSOR308039-1GEA 2530 CZK
APOSOR308039-1G APOSOR308039-5G
5-Amino-7-azaindole
5-Amino-7-azaindole
Vzorec: C₇H₇N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659683
CAS číslo: 100960-07-4