Tisk…

1-Boc-azetidine-3-ylmethanol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR308030-25G OR308030-5G OR308030-1G
APOSOR308030-25GEA 2570 CZK
APOSOR308030-25G APOSOR308030-5G APOSOR308030-1G
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol 98%
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol
Vzorec: C₉H₁₇NO₃
Bod varu: 268…273 °C
Bod tání: 55 °C
Hustota: 1,115 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656141
CAS číslo: 142253-56-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR