Tisk…
1-Methylazetidin-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR308028-1G OR308028-100MG OR308028-250MG
APOSOR308028-1GEA 16830 CZK
APOSOR308028-1G APOSOR308028-100MG APOSOR308028-250MG
1-Methylazetidin-3-amine
1-Methylazetidin-3-amine
Vzorec: C₄H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11849029
CAS číslo: 959957-92-7
UN: 1760
ADR: 8,III