Tisk…
3-Hydroxy-1-methylazetidine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR308027-250MG OR308027-1G
APOSOR308027-250MGEA 4200 CZK
APOSOR308027-250MG APOSOR308027-1G
3-Hydroxy-1-methylazetidine 96%
3-Hydroxy-1-methylazetidine
Vzorec: C₄H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10565802
CAS číslo: 111043-48-2