2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-[1-Boc-azetidin-3-yl]acetic acid, 2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidin-3-yl]acetic acid
OR308024-25G
APOSOR308024-25GEA
2570
CZK
APOSOR308024-25G
2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid
2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₇NO₄ MW: 215,25 g/mol Bod varu: 341,6 °C/ 760mmHg Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02179028 CAS číslo: 183062-96-6 |