Tisk…
1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR308023-1G OR308023-5G
APOSOR308023-1GEA 705 CZK
APOSOR308023-1G APOSOR308023-5G
1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
Vzorec: C₉H₁₆INO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09951816
CAS číslo: 253176-94-2