Tisk…
3-Azetidinone hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR308018-25G OR308018-5G OR308018-1G
APOSOR308018-25GEA 1430 CZK
APOSOR308018-25G APOSOR308018-5G APOSOR308018-1G
3-Azetidinone hydrochloride 95%
3-Azetidinone hydrochloride
Vzorec: C₃H₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861742
CAS číslo: 17557-84-5