Tisk…
tert-Butyl-3-amino-3-methylazetidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3-amino-3-methylazetidine-1-carboxylate
OR308015-1G OR308015-5G
APOSOR308015-1GEA 3710 CZK
APOSOR308015-1G APOSOR308015-5G
tert-Butyl-3-amino-3-methylazetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-amino-3-methylazetidine-1-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12408556
CAS číslo: 1158758-77-0