Tisk…
3-Amino-3-methyloxetane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyloxetan-3-amine, 3-Methyl-3-oxetanamine
OR308009-1G OR308009-5G
APOSOR308009-1GEA 3150 CZK
APOSOR308009-1G APOSOR308009-5G
3-Amino-3-methyloxetane 97%
3-Amino-3-methyloxetane
Vzorec: C₄H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11111713
CAS číslo: 874473-14-0