Tisk…
3-Oxetanamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-amino-oxetane, 3-Aminooxetane
OR308008-1G OR308008-5G OR308008-10G
APOSOR308008-1GEA 1330 CZK
APOSOR308008-1G APOSOR308008-5G APOSOR308008-10G
3-Oxetanamine 97%
3-Oxetanamine
Vzorec: C₃H₇NO
MW: 73,09 g/mol
Bod varu: 99 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08544363
CAS číslo: 21635-88-1
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III