Oxetan-3-ylmethanol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-(Hydroxymethyl)oxetane, 3-Oxetanemethanol, Oxetan-3-ylmethanol
OR308006-1G
OR308006-5G
APOSOR308006-1GEA
1160
CZK
APOSOR308006-1G
APOSOR308006-5G
Oxetan-3-ylmethanol 96%
Oxetan-3-ylmethanol
Vzorec:
C₄H₈O₂ MW: 88,11 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD17015894 CAS číslo: 6246-06-6 |